Learn More
Hamilton™ PRP™-1 Vorsäulenkartuschen-Kit
Edelstahl-Vorsäulen und PEEK-Vorsäulen schützen Ihre Investition
Marke:  Hamilton™ 79447
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10705493
  • 372.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Vorsäulen entfernen Partikelverschmutzungen und stark adsorbierende Verbindungen aus Proben
  • Der modulare Austausch und der Austausch von Kassetten sind einfach und werkzeugfrei
  • Halter sind in Edelstahl und PEEK-Materialien erhältlich, beide Ausführungen sind optimiert, um das Totvolumen zu reduzieren und eine zusätzliche Säulenbandverbreiterung zu verhindern
  • Die Halter für die Kassetten sind unbegrenzt wiederverwendbar
Das Kit enthält 1 Halter und 2 Kassetten
Empfohlen für die Verwendung mit praktisch allen Lösungsmitteln außer hohen Konzentrationen von Natriumchlorid.
Spezifikation
Spezifikation
1 bis 13
20 mm
80 μl
2.3 mm
Praktisch alle Lösungsmittel, außer hohen Konzentrationen von Natriumchlorid
10 μm
5000 psi
HPLC-Schutzkartuschensatz