Learn More
Invitrogen™ RNase-freie Spitzen, Größe 1000 μl
Wird in zehn (10) Gestellen mit je 96 Spitzen geliefert. Invitrogen™ Ambion™ RNase-freie Spitzen, 1.000 μl-Größe, werden strengen Tests auf RNase-Kontamination unterzogen und sind als RNase- und DNase-frei zertifiziert.
Marke: Invitrogen™ AM12660TS
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ambion Spitzen sind RNase- und DNase-frei und werden in zehn Gestellen mit je 96 Spitzen geliefert.
- Kompatibel mit Pipettierern von Eppendorf, Finnpipette, Oxford Benchmate, Pipetman, Proline, Rainin, Socorex und anderen Herstellern.
- Jede Spitzencharge wird strengen Tests auf RNase-Kontamination unterzogen und ist als Nuklease-frei zertifiziert
Spezifikation
1000 μl | |
Steril | |
RNase-freie Spitzen | |
Raumtemperatur | |
Ambion |
Ungefiltert | |
10 racks | |
Umfasst 10 Gestelle mit je 96 Spitzen. Bei Raumtemperatur lagern. |
|
Universelle Passform |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nur für Forschungszwecke Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur