Learn More
Invitrogen™ ProtoArray™ Blocking Buffer Kit
The Blocking Buffer Kit consists of reagents sufficient for preparing Blocking Buffer and Wash Buffer to process 10 ProtoArray™ Human Protein Microarrays.
Marke: Invitrogen™ PA055
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
The Blocking Buffer Kit consists of reagents sufficient for preparing Blocking Buffer and Wash Buffer to process 10 ProtoArray™ Human Protein Microarrays for ProtoArray™ protein-protein interaction (PPI), immune response biomarker profiling (IRBP), and antibody specificity profiling (ASP) applications. The kit contains one bottle each of Blocking Buffer and 10X Synthetic Block, and one tube of dithiothreitol (DTT).
Spezifikation
ProtoArray™ Blockierpuffer-Kit ,1 Kit, Lagerung bei –20 °C, für Pharma- und Biopharma-Anwendungen, Proteinassays und -analyse, Target- und Lead-Identifizierung sowie -Validierung | |
ProtoArray™ Blockierpuffer-Kit | |
Proteinassay und Proteinanalyse | |
ProtoArray™ Humanprotein-Mikroarrays für Immunantwort-Biomarker-Profiling (IRBP), ProtoArray™ Humanprotein-Mikroarrays für Antikörperspezifitäts-Profiling (ASP), ProtoArray™ Humanprotein-Mikroarrays für Protein-Protein-Interaktionen (PPI) |
Blockierungspufferkit | |
1 Kit | |
-20 °C | |
ProtoArray™ |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.