Learn More
R&D Systems™ Proteome Purify 12 Human Serum Protein Immunodepletion Resin
A single-use alternative to existing column or spin cartridge systems to deplete serum or plasma of high abundance proteins
648.00 CHF - 1140.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Immunodepletion Resin
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at 2 - 8° C. Do not use past expiration date.
Mehr Spezifikationen ansehen
Includes: Immunodepletion Resin, Spin-X Filter Units
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18481280
Unterlagen ansehen
R&D Systems™
IDR012-020
20 Tests
648.00 CHF
20 Milliliter
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
18472270
Unterlagen ansehen
R&D Systems™
IDR012-040
40 Tests
1140.00 CHF
40 Milliliter
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Depletes samples of the 12 high-abundance proteins comprising approximately 95% of proteins in human serum or plasma
Depletes samples of albumin, IgA, IgG and IgM, Fibrinogen, Transferrin, Haptoglobin and others
Removal allows visualization of proteins
Spezifikation
Spezifikation
Immunodepletion Resin
Store the unopened product at 2 - 8° C. Do not use past expiration date.