Learn More
Macherey-Nagel™ Assay zur Proteinquantifizierung
NucleoSpin™ miRNA eignet sich für die parallele Isolierung kleiner RNA, großer RNA und Proteinen.
Marke: Macherey-Nagel™ 740967.250
Additional Details : Gewicht : 0.20000kg
Beschreibung
NucleoSpin™ miRNA eignet sich für die parallele Isolierung kleiner RNA, großer RNA und Proteinen.Überlegene Selektivität – Reinigen Sie Ihre RNA-Fraktioniert durch Größe
Isolierung nur kleiner RNA (18 bis 200 Basen)Isolierung kleiner (18 bis 200 Basen) und großer (>200 Basen) RNA in zwei FraktionIsolierung der Gesamt-RNA (klein und groß in einem Bruch)
Zusätzliche Isolierung des Gesamtproteins
Denaturiertes Protein, gebrauchsfertig für die Analyse in SDS-PAGE und Western Blot.
Hervorragende RNA-Rückgewinnung – auch ohne Phenol/Chloroform-Lyse
mit chaotropem SalzSpin Säulenverfahren
Komfortable Handhabung - komplette Ausrüstung mit NucleoSpin
Filtern – effiziente ProbenhomogenisationNucleoSpin Proteinabgewinnungssäulen – höchste Reinheit der kleinen RNArDNase – hocheffiziente On-Column-Verdauung genomischer DNA bei RT
- Silika-Membran-Technologie
- Format: Minispin-Säulen
- Probengröße: <10&superscript_7; Kulturzellen, <30 mg humanes Gewebe/Gewebe; <50 mg Pflanzengewebe, <150 μl Reaktionsgemisch
- Fragmentgröße, kleine RNA: 18 bis 200 Basen
- Fragmentgröße, große RNA: >200 Basen
- Typische Ausbeute: 10 μg kleine RNA; 95 μg große RNA aus 10&superscript_7; HeLa-Zellen
- Bindungsvermögen: 200 μg
- Elutionsvolumen, 30 μl bis 100 μl
- Vorbereitungszeit: <45 min (6 Preps menschliches/tierisches Gewebe, kleine und große RNA); <35 min (6 Preps menschliches/tierisches Gewebe, nur kleine RNA)
- Kleine RNA (18 bis 200 Basen)
- Große RNA (>200 Basen)
- Gesamt-RNA (kleine und große RNA in einer Fraktion), isolieren Sie Ihre Gesamtproteinfraktion Für die Aufreinigung kleiner und großer RNA und Gesamt-RNA und Isolierung der Gesamtproteinfraktion.
Spezifikation
10 bis 20000 ng/μl | |
250 | |
Assay zur Proteinquantifizierung | |
107 | |
Chaotropes Salz | |
40 min |
Protein | |
Puffer- und Reagenzsatz | |
Protein | |
Kleine und große RNA- und Gesamt-RNA-Aufreinigung | |
Je 1 | |
40 min |
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: hydrochloric acid