Learn More
Cytiva Protein A Mag Sepharose™ Xtra
Die magnetischen Beads sind für die schnelle Aufreinigung kleiner Mengen und das Screening für monoklonale und polyklonale Antikörper in Serum und Zellüberständen konzipiert.
Marke: Cytiva 28-9670-56
132.05 CHF gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Beschreibung
Bei Verwendung als Trennwerkzeug bei der Handhabung der Beads in Mikrozentrifugenröhrchen können bis zu sechs Proben parallel verarbeitet werden, und eine größere Anzahl von Proben kann problemlos gleichzeitig mit hohem Durchsatz auf einem Robotergerät überprüft werden.
- Sichtbare und dichte Sepharose-basierte magnetische Beads mit Protein-A-Ligand ermöglichen einfaches Aufspüren und Sammeln von gebundenem Zielproteinen.
- Die nicht haftenden Beads eliminieren Verwischungseffekte und Aggregatbildung.
- Kann ohne Reinigungsmittel verwendet werden
- Einfache Erfassung des Zielproteins in kleinen oder großen Probenvolumina (niedriger Mikroliter- bis hoher Milliliter-Bereich)
- Liefert hohe Reinheit und Ausbeute
Bei jedem Aufreinigungsdurchlauf können ∽350 μg gereinigtes humanes IgG gewonnen werden.
Ermöglich das zuverlässige parallele Screening auf Antikörper mit hoher Reproduzierbarkeit.
Matrix: Paramagnetische, sphärische, stark quervernetzte Agarose-Partikel
Ligand: Natives Protein A
Bindungsvermögen: 27 mg humanes IgG/ml Gel
Betriebstemperatur: Raumtemperatur
Stabilität. stabil
- Aufreinigung in kleinen Mengen
- Antikörper-Screening
- Antikörperaufreinigung
Spezifikation
27 mg humanes IgG/ml Gel | |
2 x 1 ml |
Sicherheit und Handhabung
- Protein A Mag Sepharose Xtra, 2 x 1 ml
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-66.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
- UNKNOWN AQUATIC-Enthält 50% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.