Learn More
Novex™ PROTEIN A-HRP 2 MG
Protein A-HRP
Marke: Novex™ 101023
195.32 CHF gültig bis 2024-09-27
Benutzen Sie den Promotions-Code "21650" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Protein A von Staphylococcus aureus, Cowan-I-Stamm, konjugiert mit hochgereinigter Meerrettich-Peroxidase (RZ > 3,0).Das Produkt ist flüssig und enthält 10 mM Phosphat, 0,15 M NaCl-Puffer, pH 7,4, 1 % Ovalbumin, 40 % Glycerin und 0,1 % Proclin.
Spezifikation
HRP | |
Lösung | |
Bei 2 bis 8 °C lagern. |
2 ml | |
Protein A | |
Nasseis |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.