Learn More
Molecular Probes™ Protein A, Alexa Fluor™ 488 conjugate
Protein A, Alexa Fluor™ 488 Konjugat
Marke: Molecular Probes™ P11047
259.92 CHF gültig bis 2024-09-27
Benutzen Sie den Promotions-Code "21650" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Unser Alexa Fluor 488 Protein A-Konjugat bindet sich an den Fc-Anteil verschiedener Immunglobuline unterschiedlicher Spezies. Mit dieser außergewöhnlich hellen, grün fluoreszierenden Sonde (Absorptions-/Emissionsmaxima ∼495/519 nm) lassen sich Antikörper analog zu einem markierten artspezifischen Sekundärantikörper visualisieren.Spezifikation
Alexa Fluor 488 | |
Alexa Fluor™ | |
Protein A | |
Raumtemperatur |
1 mg | |
Lyophilisiertes Pulver | |
Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen. |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.