Learn More
Honeywell™ Schutzanzug mit Kapuze, weiß
Click to view available options
Weiß
Beschreibung
- Als Schutz- und Einweglösung
- Geeignet für Catering-, Lebensmittelindustrie-, industrielle Reinigungs-, Labor-, medizinische und pharmazeutische Anwendungen
- Leicht
- Atmungsaktiv
- Lichtundurchlässig
- Hochwertiger Reißverschluss
- Elastische, ergonomische Haube
- Einzeln verpackt
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | General Purpose Coveralls |
Größe | Groß |
Geschlecht | Unisex |
Material | Polypropylen |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Single-use |
Sterilität | Non-sterile |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EC-Kategorie PSA: 0 |
Gewicht (metrisch) | 40 g/m2 |