Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Schutzglas für LED Ringlicht Ø i = 66 mm
Schutzglas für LED Ringlicht Ø i = 66 mm; Zur Verwendung mit den VisiLED Hellfeld Ringlichtern, dem EasyLED Ringlicht und EasyLED Ringlicht Plus
Marke:  SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 400560
Artikelnummer. 12816553
  • 289.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Borofloat™Schutzglas mit angepasstem Gewinde (M110 x1).
  • Schützt die LEDs und Mikroskopobjective in öligen und staubigen Umgebungen.
Spezifikation
Spezifikation
Schutzglas
Stereomikroskopie-Beleuchtung
Borofloat™ Glas
66 mm
EasyLed Ringleuchten oder VisiLED Ringleuchten S80-25 oder S80-55
M110 x 1