Learn More
Thermo Scientific Chemicals Prostratin, 99+ %
Artikelnummer. 15413649
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
12-Deoxyphorbol 13-acetate; activator of protein kinase C. A weak mouse ear irritant, but lethal at 1ug per mouse
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60857-08-1
Summenformel Gehäuse C22H30O6
Spezifikation
Menge 1 mg
Beschreibung Weiß
Inhalt und Lagerung -30°bis -10 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) 12-Desoxyphorbol 13-Acetat; Aktivator der Proteinkinase C. Ein schwacher Mäuseohrreizstoff, aber tödlich bei 1 μg pro Maus
Formelmasse 390,47
Schmelzpunkt 216°bis 219 °C
Löslichkeit Löslich in DMSO bei 30 mg/ml
Form Pulver
InChI-Schlüssel BOJKFRKNLSCGHY-KKFGZBDXSA-N
SMILES C[C@@H]1CC2(OC(C)=O)C([C@@H]3C=C(CO)C[C@@]4(O)[C@@H](C=C(C)C4=O)[C@@]13O)C2(C)C
IUPAC-Name (1R,2S,6R,10S,15R)-1,6-dihydroxy-8-(hydroxymethyl)-4,12,12,15-tetramethyl-5-oxotetracyclo[8.5.0.0²,⁶.0¹¹,¹³]pentadeca-3,8-dien-13-yl acetate
Molekulargewicht (g/mol) 390.48
Assay 99+%