Learn More
Thermo Scientific™ ProSpecT™ STEC (Shiga Toxin E. coli) Mikrotiterplatten-Assay
Weisen Sie E. coli Shiga Toxin 1 und 2 in humanen Stuhlproben in kurzer Zeit nach.
Marke:  Thermo Scientific™ R2474096
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11903622
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Der ProSpecT Shiga Toxin E. coli (STEC) Mikrotiterplatten-Assay ist für den qualitativen Nachweis von Shiga-Toxinen (Stx1 und Stx2) in wässrigen Extrakten von Stuhlproben und Bouillon-angereicherten Stuhlkulturen vorgesehen. Der Test dient als Hilfe bei der Diagnose von enterohämorrhagischen E. coli-Infektionen.
Verwalten Sie Ihre Ressourcen, erhöhen Sie die Produktivität und verbessern Sie die Effizienz Ihrer Arbeitsabläufe mit diesem direkten, qualitativen Enzym-Immunoassay für den Nachweis von Shiga-Toxin-produzierendem Escherichia coli. Er vereint hervorragende Sensitivität und Spezifität, ein gemeinsames Verfahren ohne unbestimmbaren Bereich und flexible Optionen für den Probentransport.
  • Hervorragende klinische Leistung
  • Cary-Blair-Transportmedium spart einen Verdünnungsschritt ein
  • Ergebnisse innerhalb von 100 Minuten
  • Inkubation bei Raumtemperatur
  • Negative Ergebnisse sind farblos
ProSpecT STEC (Shiga Toxin E. coli) ist Teil des umfassendsten Sortiments von Mikrotiterplatten-Assays für die Testung von infektiösen Darmerkrankungen. Die ProSpecT Testfamilie hat ein gemeinsames Format, gemeinsame Verfahrensanwendungen, nutzt dieselben Reagenzien und maximiert die Effizienz, Produktivität und den Durchsatz. ProSpecT STEC ermöglicht Toxin-Nachweise am selben Tag, ist einfach zu verwenden, flexibel und bietet Ihnen die Möglichkeit, mit weniger Aufwand mehr zu leisten.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 °C bis 8 °C
E. coli Shiga Toxin 1 und 2
Testkit für E. coli
Transferpipetten, Mikrotiterplatten-Teststreifenhalter und -deckel, Mikrotiterplatte (8 Wells/Streifen), Enzymkonjugat, Positivkontrolle, Negativkontrolle, Probenverdünnungspuffer, Waschpuffer, Farbsubstrat, Stopplösung und Kurzanleitung
ProSpecT™ STEC (Shiga Toxin E. coli) Mikrotiterplatten-Assay
Menschliche Fäkalien
Nachweis mittels Enzym-Immunoassay
96 Wells/Kit
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.