Learn More
Contec™ PROSAT™ Sterile Polynit Heat Sealed Wipes Presaturated
100% no-run interlock knit polyester wipes presaturated with 70% IPA and 30% DI water
Marke: Contec™ PSPS0076SZ
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Bei dem 100 % Polyesterstrick werden die Kanten lasergeschnitten, um die Fasern zu verkleben.
- Die so entstandene, sehr saubere, abriebfeste Kante ermöglicht die vollständige Ausnutzung der Wischfläche.
- Das Wischtuch ist chemisch beständig und weist nur sehr geringe Partikel und extrahierbare Rückstände auf, wodurch es sich besonders für kritische Reinigungsarbeiten eignet.
- Die Wischtücher wurden in einer Reinraumumgebung der ISO-Klasse 4 gewaschen und verpackt
- Diese Wischtücher sind mit 70 % Isopropanol in USP-Qualität und 30 % deionisiertem Wasser vorgetränkt, wodurch der Lösungsmittelverbrauch und die VOC-Emission durch das Versprühen von IPA erheblich reduziert werden.
- Die Verwendung von vorgetränkten Wischtüchern maximiert die Prozesskontrolle und verbessert die Konsistenz zwischen den Anwendern.
- Die Wischtücher sind gammabestrahlt und gemäß den AAMI-Richtlinien auf 10-6 AL validiert, sodass sie sich für die anspruchsvollsten naturwissenschaftlichen Reinräumen eignen.
- Die Wischtücher werden in praktischen und anwenderfreundlichen wiederverschließbaren Beuteln geliefert.
- Durch den wiederverschließbaren Beutel können kleine Wischtuchmengen pro Beutel verpackt werden, wodurch Abfälle reduziert und Tränkvolumen und Reinheit besser kontrolliert werden können.
- Merkmale & Vorteile
- Empfohlen für Umgebungen der Klasse A/B oder ISO-Klasse 3-8
- Gewaschenes 100 % Polysterstrickgewebe für eine extrem niedrige Partikel- und Faserbelastung
- Die heißversiegelten Kanten ermöglichen eine vollständige Ausnutzung der Wischfläche
- Extrem geringe Partikel- und Faserbildung zur Vermeidung von Kontamination
- Die geringe Anzahl von Wischtüchern pro wiederverschließbarem Beutel verhindert Abfall
- Durch die Verwendung von vorgetränkten Wischtüchern werden die VOC-Emissionen und der Lösungsmittelverbrauch reduziert
- Der wiederverschließbare Beutel sorgt für Sauberkeit und Lösungsmittelsättigung
Spezifikation
Wischtuch | |
23 cm | |
23 cm | |
Weiß | |
9 x 9 in. | |
40 Beutel/Karton | |
Steril |
9 in. | |
9 in. | |
Polyester | |
Heißversiegelte Kanten | |
Prozesswerkzeuge und andere Ausrüstung | |
70 % IPA/30 % DI-Wasser |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: propan-2-ol