Learn More
Contec PROSAT ReFIBE Wipes
Presaturated wipes manufactured from 100% recyled knitted polyester cleanroom wipes.
441.00 CHF - 856.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Wipes |
---|---|
Material | Polyester |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Flächengewicht | 124 gsm |
Einwegprodukt | Single-use |
Produktcode | Marke | Länge (angloamerikanisch) | Breite (angloamerikanisch) | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (angloamerikanisch) | Breite (angloamerikanisch) | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17846693
|
Contec
PSRF99-BPR |
9 in. | 9 in. | Unsteril |
441.00 CHF
600 Stück |
Verfügbar ab: 18-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17836693
|
Contec
PSRF99IR-BPR |
9 in. | 9 in. | Steril |
646.00 CHF
600 Stück |
Verfügbar ab: 18-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17856693
|
Contec
PSRF1212IR-BPR |
12 in. | 12 in. | Steril |
856.00 CHF
400 Stück |
Verfügbar ab: 18-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17817244
|
Contec
PSRF1212-BPR |
12 in. | 12 in. | Unsteril |
559.00 CHF
400 Stück |
Verfügbar ab: 19-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- 100% knitted laundered recycled polyester provides low levels of particles and fibres. It's abrasion and chemical resistant. It is a soft textured wipe that cleans sufaces without scratching them.
- Manufactured from 100% recycled plastic diverts plastic from oceans and landfill. Helps organization reduce its environmental impact and meet its sustainability goals.
- Presaturated wipes reduce solvent usage and VOC emissions. They also ensure consistent saturation of each wipe independent of the operator.
- Reseable pouch maintains satuation levels throughout use and makes wipe removal easy.
- Laser cut sealed edges seal fibers at wipes edge reducing shedding. They are also suitable for use in high grade cleanrooms.
- Validated sterile to a SAL of 10-6 suitable for use in the highest grade cleanrooms.
Spezifikation
Wipes | |
Nicht autoklavierbar | |
Single-use |
Polyester | |
124 gsm |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P242-Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.