Learn More
Contec™ PROSAT™ QuickTask Mop - Presaturated with 70% IPA, 30% DI Water
Mops presaturated with USP Grade IPA provide consistency between operators and eliminate the need to take extra cleaning solution and separate mops and buckets into a room. Presaturated mops allow for targeted application of IPA to surfaces. They eliminate the risk of flammable liquid spills and reduce IPA usage and VOCs.
Marke: Contec™ PSTA0022-BPR
243.00 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
The PROSAT™ QuickTask™ mopping system provides a consistent and convenient option when using IPA to clean or remove residues. Each mop is presaturated with a consistent amount of 70% USP grade isopropyl alcohol, eliminating the need for additional accessories such as bucket systems or wringers. These mops are packaged in a convenient easy to tear pouch. The system has a 100% polyester face and generates low levels of particles and fibers. Using this mop with the QuickTask™ frame and QuickConnect™ handle makes it an ergonomic alternative to hand wiping with IPA presaturated wipes. This system is ideal for rinsing after applying disinfectants to ceilings, walls, and floors, or for removing dried-on residues from surfaces. The PROSAT QuickTask™ mopping system is available irradiated for use in Grade B to D cleanrooms.
IPA presaturated QuickTask™ mop
- 100% 2-ply polyester covered mop heads release low levels of particles and fibers
- Available irradiated, making it ideal for use in Grade B cleanrooms
- Packaging is a convenient easy to tearpouch
- Small number of mops per package limits excess waste, making it ideal for smaller environments
Spezifikation
QuickTask™ Flat Mop-Abdeckung | |
16 in. | |
41 cm | |
13 cm | |
Single-use | |
Polyester |
PSTA0022, bestrahlt | |
Steril | |
Nicht autoklavierbar | |
5 in. | |
Nein |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Contec IPA Wipes
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P242-Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Propan-2-ol