Learn More
Contec™ PROSAT™ Polynit vorgetränkte heißversiegelte Wischtücher
Wischtücher aus 100 % No-Run-Interlock-Polyesterstrick, vorgetränkt mit 70 % IPA und 30 % DI-Wasser
Marke:  Contec™ PS-HS9-7030SZ
Artikelnummer. 16855990
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • 100 % texturierter Polyesterstrick mit laserversiegelten Kanten für sehr geringe Mengen an Partikeln und Fasern.
  • Die Polyester-Wischtücher sind chemisch beständig und äußerst partikel- und faserfrei.
  • Interlock-Strick bietet ein strapazierfähiges Material. Die regelmäßige zusätzliche Masche eines No-Run-Interlock-Strickgewebes verhindert, dass sich dass das Gewebe auflöst und sorgt so für ein noch beständigeres Gewebe mit starken Kanten.
  • Die Wischtücher wurden in einer Reinraumumgebung der ISO-Klasse 4 gewaschen und verpackt
  • Durch jahrelange kontinuierliche Verbesserung haben wir Prozesse geschaffen, die nicht flüchtige Rückstände (NVRs) und Partikel minimieren und dennoch zu einem saugfähigen Wischtuch mit ausgezeichneter Funktionalität führen.
  • Getränkte Wischtücher gewährleisten unabhängig vom Anwender eine gleichmäßige Sättigung jedes Wischtuchs.
  • Mit vorgetränkten Wischtüchern kann die Lösungsmittelkontrolle und -verantwortlichkeit verbessert und die VOC-Emission reduziert werden.
  • Die Wischtücher werden in praktischen, anwenderfreundlichen wiederverschließbaren Beuteln oder nachfüllbaren Behältern geliefert.
  • Merkmale & Vorteile
    • Empfohlen für Umgebungen der ISO-Klasse 3-8
    • Versiegelte Kanten zur Reduzierung von Partikeln und Fasern
    • 100 % Polyesterstrick ist abriebfest und chemisch beständig
    • Geringe Belastung durch Partikel und extrahierbare Kontaminanten
    • Vorgetränkte Wischtücher reduzieren VOC-Emissionen und den Lösungsmittelverbrauch
    • Der wiederverschließbare Beutel sorgt für Sauberkeit und reduziert die Verdampfung von Lösungsmitteln
Spezifikation
Spezifikation
Wischtuch
23 cm
23 cm
Versiegelte Kante
20 Beutel/Karton
Unsteril
9 in.
9 in.
Weiß
9 x 9 in.
70 % IPA/30 % DI-Wasser