Learn More
Propylenglycol, MP Biomedicals Artikelnummer.: 11417232
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Propylenglycol, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11417232 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
1000 ml
Click to view available options
Menge:
500 ml
1000 ml
Artikelnummer. 11417232
Marke: MP Biomedicals 0215195791
Nur noch undefined auf Lager
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 57-55-6
Summenformel C3H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 76.095
InChI-Schlüssel DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-Propandiol, Propylenglycol, 1,2-Dihydroxypropan, 1,2-Propylenglycol, Methylethylglycol, Methylethylenglycol, Monopropylenglycol, Isopropylenglycol, isopropylene glycol, dowfrost
PubChem CID 1030
ChEBI CHEBI:16997
IUPAC-Name Propan-1,2-diol
SMILES CC(CO)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propylenglycol
Menge 1000 ml
Formelmasse 76.09
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Propylenglycol, MP Biomedicals >