Learn More
Propylbenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10035680
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103-65-1
Summenformel C9H12
Molekulargewicht (g/mol) 120.20
MDL-Nummer MFCD00009377
InChI-Schlüssel ODLMAHJVESYWTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-propylbenzene, 1-phenylpropane, phenylpropane, benzene, propyl, 1-propylbenzene, isocumene, n-propyl benzene, propyl-benzene, unii-0wr86zhg2z, propylbenzene, n
PubChem CID 7668
ChEBI CHEBI:42630
IUPAC-Name Propylbenzol
SMILES CCCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propylbenzene
Schmelzpunkt -99°C
Farbe Gelb
Dichte 0.8600g/mL
Siedepunkt 158°C
Flammpunkt 47°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH2CH2CH3
Brechungsindex 1.4900 to 1.493
Menge 25 g
Beilstein 05, 390
Merck Index 15, 7957
Relative Dichte 0.86
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble in water. Other solubilities: miscible with ethanol,ether and acetone
Formelmasse 120.19
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Propylbenzene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.