Learn More
Propionsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Propionic acid is used as a preservative for animal feed and food for human consumption. It acts as an intermediate in the production of polymers like cellulose-acetate-propionate, artificial flavorings, agrochemicals and in bleaching agents. In addition, it is used in the synthesis of morphans.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Propionsäure wird als Konservierungsmittel für Futtermittel und Lebensmittel für den menschlichen Verzehr verwendet. Dient als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Polymeren wie Cellulose-Acetat-Propionat, künstlichen Aromastoffen, Agrochemikalien und Bleichmitteln. Wird darüber hinaus bei der Synthese von Morphen verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Alkohol, Diethylether und Chlorform.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Propionic acid |
Schmelzpunkt | -21°C |
Dichte | 0.992 |
Siedepunkt | 140°C to 141°C |
Flammpunkt | 51°C (123°F) |
Geruch | Unpleasant |
Strukturformel | CH3CH2CO2H |
Brechungsindex | 1.3875 |
Menge | 2500 g |
UN-Nummer | UN3463 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Propionic acid
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.