Learn More
Propiolamid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15478957
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7341-96-0
Summenformel C3H3NO
Molekulargewicht (g/mol) 69.06
MDL-Nummer MFCD04035573
InChI-Schlüssel HCJTYESURSHXNB-UHFFFAOYSA-N
Synonym propiolamide, 2-propynamide, propynoic acid amide, propynamide, propiolic acid amide, propargylamide, hc.equiv.cconh2, propynoicacidamide, 2-propynamide 9ci
PubChem CID 101445
ChEBI CHEBI:51764
IUPAC-Name Prop-2-enamid
SMILES NC(=O)C#C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propiolamide
Strukturformel HC≡CCONH2
Menge 250 mg
Formelmasse 69.06
Reinheit (%) 96%