Learn More
Propan-1,2-Diol, Reinst, SLR, erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph.Eur., BP, USP, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10499370
Click to view available options
Menge:
500 ml
2.5 L
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Metallkanister
Propan-1,2-diol, reinst, SLR, erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur., BP, USP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57-55-6
Summenformel C3H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 76.095
MDL-Nummer 64272
InChI-Schlüssel DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-propanediol, propylene glycol, 1,2-dihydroxypropane, 2-hydroxypropanol, 1,2-propylene glycol, methylethyl glycol, methylethylene glycol, monopropylene glycol, isopropylene glycol, dowfrost
PubChem CID 1030
ChEBI CHEBI:16997
IUPAC-Name Propan-1,2-diol
SMILES CC(CO)O
Spezifikation
Schmelzpunkt -60°C
Siedepunkt 187°C
Verpackung Metallkanister
Menge 25 L
Dampfdichte 2.62
Formelmasse 76.1g/mol
Dampfdruck 0.13mbar at 20°C
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit