Learn More
Sartorius™ Proof Line-Gewichte-Set
Proof Line-Gewichte sind hochwertige Arbeitsstandards für den täglichen Gebrauch, gefertigt aus hochwertigen Materialien.
Marke: Sartorius™ YCS01-525-AC-00
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Nicht magnetisierbar
- Im Lieferumfang sind Handschuhe, Pinzetten und eine Bürste in einem hochwertigen Kunststoffgehäuse enthalten
- Als Flügelgewichte erhältlich
- Aus Aluminium mit einer Dichte von 2,650 kg/m³
- Ohne DAkkS-Kalibrierzertifikat
- OIML Klasse M1
Spezifikation
Proof Line-Gewichte-Set | |
Aluminium | |
1 bis 200 g | |
Handschuhe, Pinzette, Bürste |
OIML Klasse M1 | |
Kunststoff | |
2,650 kg/m³ |