Learn More
Molecular Probes™ ProLong™ Live Antifade Reagent, for live cell imaging
Prolong Live Antifade Reagent helps prevent the loss of fluorescent signal (photobleaching) during live cell imaging.
Marke:  Molecular Probes™ P36975
69.92 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15305979
  • 92.00 CHF / 1 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
ProLong™ Live Eindeckreagenz verhindert den Verlust des Fluoreszenzsignals aufgrund von Photobleichung während der Lebendzell-Bildgebung. Wenn Farbstoffe beleuchtet werden, können sie (normalerweise permanent) ausbleichen, wodurch die Fluoreszenzintensität der Proben verringert wird und es zur Bildung von Singulett-Sauerstoff mit freien Radikalen kommt, ein Element, das benachbarte Farbstoffmoleküle weiter abbauen kann. ProLong™ Live-Eindeckreagenz verstoffwechselt dieses Element und erhöht die Signalintensität und -dauer, während das Hintergrundsignal niedrig bleibt. ProLong™ Live-Reagenz hat in Experimenten bis zu 48 Stunden nur geringe bis keine Auswirkungen auf die Zelllebensfähigkeit, Proliferation oder andere zelluläre Funktionen.
Zu den Merkmalen von ProLong™ Live-Eindeckreagenz gehören:
  • Photobleichschutz in lebenden Zellexperimenten, für Fluorophore wie GFP, RFP, Hoechst 33342, MitoTracker™, LysoTracker™ und CellTracker™ Farbstoffe
  • Geringe bis keine Auswirkung auf die zelluläre Lebensfähigkeit, Proliferation oder andere zelluläre Funktionen
  • Einfach zur Bildgebungslösung oder dem Vollzellen-Kulturmedium oder -puffer hinzugeben, inkubieren und abbilden
    ProLong™ Live-Eindeckreagenz enthält Enzyme aus der Plasmamembran natürlich vorkommender E. coli. Diese Enzyme verstoffwechseln die Elemente, die Photobleichung verursachen können. Sie arbeiten im extrazellulären Raum und sind nicht dafür bekannt, in Zellen einzudringen, sodass intrazelluläre Funktionen nur minimal von ProLong™ Live-Eindeckreagenz beeinflusst werden. Wie in der Abbildung unten gezeigt, zeigen Zellen, die in Gegenwart von ProLong™ Live Eindeckreagenz gezüchtet werden, minimale Auswirkungen auf die Lebensfähigkeit oder Proliferation der Zellen. ProLong™ Live-Eindeckreagenz bietet Photobleichschutz für die meisten Fluorophore, die häufig in der Fluoreszenz-Bildgebung lebender Zellen verwendet werden, wie GFP, RFP, Hoechst 33342, MitoTracker™, LysoTracker™ und CellTracker™ Farbstoffe. ProLong™ Live-Eindeckreagenz kann zu jedem Zellkulturmedium oder Puffer hinzugefügt werden, das bzw. der für die Fluoreszenz-Bildgebung geeignet ist.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Spezifikation
    Spezifikation
    1 ml
    1 Fläschchen mit 1 ml Inhalt. Ausreichend für 1.000 Assays (0,1 ml-Bildgebungslösung/Assay) oder 200 Assays (0,5 ml-Bildgebungslösung/Assay).
    Bei Lagerung bei ≤ 20 °C ist das Produkt mindestens 6 Monate stabil, mit bis zu 4 Gefrier-Auftauzyklen.
    Bei Lagerung bei 2 bis C 8 °C sollte das Produkt innerhalb von 30 Tagen verwendet werden (bei dieser Temperatur kann sich ein Präzipitans bilden).
    ProLong™
    1 mL
    Reagenz für die Zellbildgebung
    Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis
    Eindecklösung
    ProLong™ Live Antifade Reagent for live cell imaging, 1 x 1 mL
    Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.