Learn More
Thermo Scientific™ Programmierbare elektronische Hochleistungsbördelstation
Sichere, reproduzierbare Bördelverschlüsse auf Knopfdruck.
1685.00 CHF - 2545.00 CHF
Spezifikation
Typ | Elektrische Bördelzange |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Industrielle Chromatographie |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Vial/Septum/Seal Combination, Aluminum Seal, Steel Seal, Bi-Metal Seal |
Anzahl pro Packung | Je 1 |
Benachrichtigungen:
- Hochwertige Ausführung für lange Haltbarkeit und Nutzungsdauer
- Lackiert, plattiert und beschichtet für maximale Korrosionsbeständigkeit
- Texturierte Grifffläche für sicheren Halt
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15227318
|
Thermo Scientific™
ECRH-B |
Programmierbares elektronisches Hochleistungsbördelgerät | N/A | ||||||
13278333
|
Thermo Scientific™
ECRH-11KIT |
Programmable Electronic High Power Crimper, 11mm Kit | N/A | ||||||
15217318
|
Thermo Scientific™
ECRH-20KIT |
Programmable Electronic High Power Crimper, 20mm Kit | N/A | ||||||
Beschreibung
Sichere, reproduzierbare Bördelverschlüsse mit nur einem Knopfdruck bei der Verwendung von Thermo Scientific™ Programmierbaren elektronischen Hochleistungsbördelstationen.
- Die Entdeckler ermöglichen das schnelle und einfache Entfernen aller Arten von Dichtungen per Knopfdruck
- Anpassbare Bördeleinstellungen für Kompatibilität mit den meisten Kombinationen aus Fläschchen/Septum/Dichtung, einschließlich Aluminium-, Stahl- und Bimetalldichtungen
- Die Bördelkraftmessung stellt automatisch fest, wann eine ordnungsgemäße Versiegelung erreicht ist, und öffnet die Backen, um das Fläschchen freizugeben
- Höhere Leistung, perfekt für Stahldeckel
- Austauschbare Bördel- und Entbördelkopf können in Sekundenschnelle entfernt und installiert werden
- Für jeden Kopf stehen bis zu 10 Einstellprogramme zur Verfügung, die gespeichert werden können
- Eine zuverlässige Bördelung ist nach der Programmierung garantiert, für verschiedene Verschlüsse, Septendicke und Fläschchen
- Durch den vollelektrischen Betrieb ist keine Druckluftversorgung am Einsatzort erforderlich
Alle Modelle verfügen über ein Hochleistungsbördelgerät und ein 12 V-CD-Netzteil mit Netzkabel. Die Kits enthalten jeweils einen Bördel- und Entbördelkopf der aufgeführten Größe.
Bestellinformationen
Zangensätze für das Bördeln und Entdeckeln und ein einstellbarer Zubehörsockel sind separat erhältlich.
Spezifikation
Elektrische Bördelzange | |
Industrielle Chromatographie | |
Vial/Septum/Seal Combination, Aluminum Seal, Steel Seal, Bi-Metal Seal | |
Je 1 |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.