Learn More
Applied Biosystems™ ProFlex™ PCR-System + Kunststoffpackung 2 x 96-Well, EnduraPlates
Applied Biosystems™ ProFlex™ PCR-System + Kunststoffpackung mit EnduraPlate kombiniert Zuverlässigkeit und Leistung mit flexiblen Konfigurations- und Kontrollfunktionen, die sich Ihren Forschungsanforderungen anpassen.
Marke: Applied Biosystems™ A41186
11700.00 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Austauschen der 0,2 ml-Blöcke mit 96 Wells gegen einen anderen Blocktyp, wenn sich Ihr Durchsatz ändert
- Bequemer Fernzugriff auf das System über eine mobile App
- Programmierbarkeit des Geräts in Sekundenschnelle über eine einfach zu bedienende Touchscreen-Oberfläche
- Simulierung von Altgeräten mittels der Möglichkeit der thermischen Simulation
- Schnelle und effiziente PCR-Optimierung mit VeriFlex Blöcken, die besser sind als Gradienten
- Optimiert für die Verwendung mit Applied Biosystems Geräten
- Zertifiziert frei von DNA, RNAse und PCR-Inhibitoren mit Probenahme-Tests während der Prozesse
- Hergestellt gemäß ANSI/SBS-Standard, gut geeignet für Labore mit hohem Durchsatz und Roboter-Handhabung
- Ausgezeichnete mechanische Stabilität und flache Form, erfüllt umfassend alle Workflow-Erfordernisse
Spezifikation
±0,25 °C (35 bis 99,9 °C) | |
Manuelle Protokolle | |
Schnell, standardmäßig | |
192-Well, 0,2 ml | |
8,4-Zoll-Farb-TFT-LCD-Touchscreen | |
Beschränkte Garantie | |
USB, WLAN, Cloud, Ethernet | |
1 package | |
2 x 96-Well isotherme Blöcke |
• ProFlex 2 x96 Well PCR-System • 5 x MicroAmp EnduraPlate Optische 96 Well-Reaktionsplatten, transparent, mit Barcode (insgesamt 100 Platten) • 1 x MicroAmp Klebefolien, transparent (insgesamt 100 Folien) |
|
<0,5 °C (20 s nach Erreichen von 95 °C) | |
56,5 x 33 x 27,2 cm (22 x 13 x 10,6 in.) | |
100 bis 240 V | |
PCR-System | |
0 °C bis 100 °C | |
3 °C/s (Block), 1,6 °C/s (Probe) | |
19,3 kg (42,5 lb.) |