Learn More
WTW™ ProfiLine™ pH 3210 Portable pH Meter
Marke: WTW™ 2AA214
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
Carry case with pH electrode SenTix™ 51, Buffer solution STP 4 and STP 7, stand, beaker, short instruction manual, CD-ROM and batteries | |
±0.3, ±1 | |
For challenging measurements in the field and plant, e.g. water/wastewater analysis, chemical/pharmaceutical industry, etc | |
±0,005 | |
±0.3, ±1 mV | |
LCD | |
CE | |
80 W x 180 H mm | |
3 Jahre | |
4 X 1.5 V AA oder 4 x 1.2 V Nickel-Metallhydrid-Akku | |
-5°C to +105°C | |
Tragbares pH-Meter | |
80 W mm | |
180 mm |
±0,1 °C | |
± 0,1, ± 0,01, ± 0,005 | |
-2 bis 19.999 | |
-1200 bis 1200, -2500 bis 2500 | |
1, 2, 3, 4, 5 Kalibrierung WTW Technischer Puffer, DIN/NIST Puffer plus 20 zusätzlicher Puffersatz | |
Manual 200 | |
IP-66/67 | |
300 g | |
pH 3210 SET 4 | |
Alle Werte ±1 Stellen | |
AA, NiMH | |
1000 hr. | |
80 mm | |
55 mm |