Learn More
WTW™ ProfiLine™ pH 3110 Portable Meter
Marke: WTW™ 2AA111
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
Carry case with pH electrode SenTix™ 21, Buffer solution STP 4 and STP 7, stand, beaker, short instruction manual, CD-ROM and batteries | |
±0.3, ±1 | |
Ideal für alle, die nach einem einfachen, robusten und wasserdichten tragbaren Instrument zur pH-Messung suchen | |
±0,005 | |
±0.3, ±1 mV | |
LCD, 7 Segmente | |
IP-67 | |
0.6 kg | |
pH 3110 SET 1 | |
Alle Werte ±1 Stellen | |
AA, NiMH | |
2500 hr. | |
80 mm | |
55 mm |
±0,1 °C | |
± 0,1, ± 0,01, ± 0,005 | |
-2 bis 19.999 | |
-1200 bis 1200, -2000 bis 2000 | |
1-, 2- oder 3-Punkt-Kalibrierung WTW technischer Puffer, DIN/NIST-Puffer | |
CE | |
80 W x 180 H mm | |
3 Jahre | |
4 X 1.5 V AA oder 4 x 1.2 V Nickel-Metallhydrid-Akku | |
-5°C to +105°C | |
Tragbares pH-Meter | |
80 W mm | |
180 mm |