Learn More
WTW™ ProfiLine™ Oxi 3210 Tragbares Sauerstoffmessgerät
A versatile, portable, comfortable DO-meter, the ProfiLine Oxygen Meter Oxi 3210 has a backlit LCD graphic display for mobile measurement. For all portable field measurement applications.
Marke:  WTW™ 2BA201
Artikelnummer. 10698384
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Meter with carry case including galvanic DO probe CellOx™ 325, cleaning solution, electrolyte, 3 exchange membrane heads, stand, beaker, instruction manual, CD-ROM and batteries
500 bis 1100 mbar
-5 °C bis +105 °C
±0,1 °C
200 Manual points
IP-67
4 x 1.5 V AA oder 4 x 1.2 V NiMH-Batterien
0 bis 90 mg/l
0.01, 0.1mg/L
1%
NiMH wiederaufladbar
17.7 cm
5.7 cm
For all portable field measurement applications
1
0.1
LCD
cETLus, CE, ISO 9001:2008
3 Jahre
Galvanische DO-Sonde, CellOx 325
0 bis 70 ppt
0 bis 600 %
Up to 1000hr.
Portable Dissolved Oxygen Meter
7.9 cm
± 0.5 % des Werts