Learn More
WTW™ ProfiLine™ Tragbare Leitfähigkeitsmessgeräte
Diese Kombination aus robustem Leitfähigkeitsmessgerät und Datenaufzeichner gewährleistet optimale Ergebnisse durch automatische Messung und Auswertung der Daten.
810.00 CHF - 1279.68 CHF
Spezifikation
Genauigkeit (Leitfähigkeit) | ± 0,5 % des Maximalwerts ± 1 LSD |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für professionelle Außenmessungen, die entsprechende Dokumentation und Datenübertragungen erfordern |
Zellkonstante | Fixiert: 0.475 cm–1/cm–1, kalibrierbar: 0.450 bis 0.500 cm–1/0.585 bis 715 cm–1/0.800 bis 1.200 cm–1 |
Kalibrierpunkte | 1 |
Bereich (Leitfähigkeit) | 0μS bis 1000 mS |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10218463
|
WTW™
2CA300 |
Einzelgerät |
810.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10636684
|
WTW™
2CA301 |
Messgerät mit TetraCon 325 Leitfähigkeitszelle |
1279.68 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Kombination aus robustem Leitfähigkeitsmessgeräte für die Tasche und Datenlogger für alle, die automatisch Daten erfassen und gemessene Daten auswerten wollen
- Deckt alle Standard- und Spezialmessungen ab
- Reinwassermessungen gemäß Arzneibuch
- Mit integriertem Speicher und Datenlogger, der für Messungen der Leitfähigkeit in sich ändernden Medien mit 2- und 4- poligen Messzellen entwickelt wurde
- Mit großem Speicher und wasserfester USB-Schnittstelle, die ideal für das Erfassen von großen Datenmengen für Pumpentests geeignet ist, einschließlich Datum, Uhrzeit und ID-Nummer
Spezifikation
± 0,5 % des Maximalwerts ± 1 LSD | |
Fixiert: 0.475 cm–1/cm–1, kalibrierbar: 0.450 bis 0.500 cm–1/0.585 bis 715 cm–1/0.800 bis 1.200 cm–1 | |
0μS bis 1000 mS | |
Automatisch | |
0.1 g/l (ppt) | |
0 bis 200 ppt | |
±0.5 % der Originalgröße | |
±0.1°C | |
Manuell 200/5000 automatisch | |
cETLus, CE | |
0.6 kg | |
Cond 3310 | |
DIN/4 mm-Banane | |
Tragbares Leitfähigkeitsmessgerät | |
7.9 cm | |
4 x 1.5V AA oder 4 x 1.2V NiMH |
Für professionelle Außenmessungen, die entsprechende Dokumentation und Datenübertragungen erfordern | |
1 | |
0.01, 0.1 mS | |
0 bis 70 ppt | |
±0.2 % der Originalgröße | |
0.01, 0.1 ppt | |
0.1 | |
LCD | |
5000 | |
67 | |
3 Jahre | |
4 x 1.5 V AA oder 4 x 1.2V NiMH-Akkus, oder über USB | |
–5 °C bis 105 °C | |
17.7 cm | |
5.7 cm | |
Bis zu 1000 Stunden |