Learn More
Uvex™ Profabutyl B-05R Chemical Protection Gloves
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Beschreibung
- Chemikalienschutzhandschuhe aus Butylkautschuk ohne Stockinette
- Nahtlose 0,50 mm dicke Brombutyl-Beschichtung
- Verbesserte Griffigkeit bei feuchten oder nassen Anwendungen
- Beständig gegen polare Verbindungen wie Ester, Ketone, Aldehyde, Säuren und Laugen
Spezifikation
Spezifikation
Anwendungen | Labor |
Coating Material | Bromobutyl |
Farbe | Schwarz |
Material | Butylgummi |
Größe | 8 |
Norm EN 388 | 2010X |
EN ISO 374-1 | Typ A |
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES | ABIKLNOT |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antistatische Bereiche, Chemikalienhandhabung |
Geschlecht | Unisex |