Learn More
Thermo Scientific™ Productainer™ BPC-Beutel mit 3 Anschlüssen oben und 1 Anschluss unten
GREENER_CHOICE
Mit diesen BPC-Beuteln mit 3 oberen und 1 unteren Anschlüssen werden 50 bis 200 Liter Volumen an Medien, Puffern, Injektionswasser (WFI), Prozessflüssigkeiten und biologischen Produkten verpackt, gelagert und transportiert.
Marke:  Thermo Scientific™ SH30652.01
Artikelnummer. 15516839
  • auf Anfrage / 5 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ Productainer™ BPC-Beutel mit 3 Anschlüssen oben und 1 Anschluss unten, werden 50 bis zu200 l Volumen an Medien, Puffern, Injektionswasser (WFI), Prozessflüssigkeiten und biologischen Produkten verpackt, gelagert und transportiert.
Der Productainer BPC wird mit unserem Thermo Scientific CX5-14 hergestellt, einer mehrschichtigen, aus einer einzigen Bahn bestehenden Gussfolie, die in einem cGMP-Reinraum hergestellt wird. Unsere Standard-Productainer eignen sich für eine Vielzahl von Bioprozessanwendungen. Für optimale Passform, Form und Funktion können Productainer mithilfe der branchenweit größten Komponentenbibliothek angepasst werden.
Leistungsmerkmale:
  • Drei Größen: 50, 100 und 200 l
  • Für Flexibilität und Haltbarkeit optimierte Folie: Hervorragende Spannungsfestigkeit, Durchstichfestigkeit und physikalische Barriereeigenschaften für eine stabile Inhaltsstruktur
  • Gammasterilisiert
  • Quadratisches Schlauchdesign mit Polyethylen-Anschlüssen auf der Oberseite des BPC für einfachen Zugriff
  • Platzsparende, ergonomische Alternative zu starrwandigen Ballonflaschen und Stahltanks
  • Anpassbar über die branchenweit größte Bibliothek mit qualifizierten Komponenten
Empfohlen für:
  • Ernte – Sammlung und Lagerung von Schüttgut aus Bioreaktoren
  • Lagerung – Sterile Lagerung von Medien, Puffern und Zwischenprodukten
  • Trennung – Zuführung und Aufnahme steriler Flüssigkeiten aus Trennsystemen
  • Aufreinigung – Pufferzufuhr zum Aufreinigungssystem, Fraktionssammlung und Lagerung
  • Befüllung – Steriles Reservoir für Befüllungssysteme
  • Transport und und Versand – Sterile Flüssigkeiten, Puffer, Medien und Zwischenprodukte innerhalb und zwischen Einrichtungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ambient
50 l
Die Pakete werden in stabile Kartons verpackt und mit der Produkt- und Chargenidentifikation versehen.
Liner werden im Reinraum der Klasse 10,000/ISO Klasse 7 in zwei unabhängigen Außenschichten verpackt und versiegelt.
Nein
Zellkultur-/Bioprozessbeutel für den Einmalgebrauch, dreidimensional
CX3-9 Film
3/8 Zoll Schnellkupplungseinsatz (Serie MPC); 1 /4 Zoll männlicher Luer-Lock; 1/4 Zoll weiblicher Luer-Lock; 3/8 Zoll Schnellkupplungsgehäuse (Serie MPC)
Gammabestrahlt