Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Elektrophoresegerät Starter-Kit, DC Safe 1 %
Das Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Elektrophoresegerät-Starterkit, DC Safe 1 %, liefert alles, was Sie benötigen, um schnell mit vorgegossenen E-Gel™ Agarose-Gelen mit zwei Kämmen und SYBR Safe DNA-Gel-Farbstoff auf dem Gerät zu beginnen.
Marke:  Invitrogen™ G8171ST
Additional Details : Gewicht : 2.30000kg
Artikelnummer. 17185979
  • 2145.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Inhalt des Kits:
  • Zehn E-Gel™ Agarose-Gele mit zwei Kämmen und SYBR Safe DNA-Gel-Farbstoff, 1 % (Kat.- Nr. A42347)
  • E-Gel™ Power Snap Elektrophoresegerät (Kat.- G8100)
  • E-Gel™ 1-Kb Plus Express DNA-Leiter mit E-Gel™ Probenladepuffer (1x) (Kat.- Nr. 10488091)
Spezifikation
Spezifikation
• Zehn E-Gel Doppelkamm-Agarose-Gele und SYBR Safe DNA-Gel-Farbstoff, 1 % (Best.- Nr. A42347)
• E-Gel Power Snap Elektrophoreseapparatur (Best.- Nr. G8100)
• E-Gel 1-Kb Plus Express DNA-Leiter mit E-Gel Probenladepuffer (1x) (Best.- Nr.: 10488091)
Bei Raumtemperatur lagern.
E-Base™, E-Gel™ Bildgebungssystem
Starter-Kit für Elektrophoresesystem