Beschreibung
Die Motic™ Panthera TEC POL Modelle bieten eine hohe Flexibilität für jegliche Untersuchungen von polarisierenden Materialien, transparenten Proben und undurchsichtigen Proben, von der Bildungsumgebung bis zur industriellen Qualitätskontrolle. Selbst transparente doppelbrechende Strukturen aus Biologie und Medizin (Herzmuskelzellen, sekundäre Zellwände usw.) lassen sich durch die Full-Köhler-Beleuchtung mit austauschbarer LED-/Halogenlichtquelle nachweisen.
- UC Planachromat-Objektive mit Fokus auf spannungsfreie Montage für maximale Dunkelheit des Bildhintergrunds
- Die 3 W-LED-Auflichtquelle kann leicht auf verschiedene Farbtemperaturen umgestellt werden.
- Auflicht-/Durchlichtstative verfügen zusätzlich über eine Full-Köhler-Beleuchtung mit austauschbarer LED/Halogenlichtquelle.
- 360° drehbare Bühne für einfache Positionierung der Probe
- Zwischenröhrchen mit fokussierbarer, zentrierbarer Bertrand Linse ist für die konoskopische Analyse von Kristallen und Mineral vorbereitet.
- 25° geneigter Siedentopf-Kopf
- Weitfeldokulare mit großem Augenabstand UC-WF10x/20 mm mit Dioptrieneinstellung und Augenmuscheln aus Gummi
- Ein Okular mit Fadenkreuz und Drehpunkt zum Positionieren
- Zwischenkörper mit drehbarem Analysator 360°, Bertrand Linse, fixierter Polarisator und Schlitz für Kompensatoren
- Planachromatische Objektive LD PL 5x/0,13, 10x/0,25, 20x/0,40
- CCIS™ Planachromatisches spannungsfreies Objektiv UC PL P 40x/0,65/S
- Motic Licht-Tracer: Lichtspeicher, Schlafmodus, umgekehrte codierter Fünffach-Objektivrevolver, LED-Lichtintensität und Modus-Anzeige
- USB-Anschluss für externe Stromversorgung der Kamera
Spezifikation
Achromatischer Abbe-Ausschwingkondensor N.A. 0,90/0,13 | |
Weitfeld mit hohem Blickwinkel 10x/20 mm | |
Halogen/LED | |
CCIS™ UC planachromatisch | |
Polarisationsmikroskop | |
Beobachten von Proben mit Doppelbrechung und Doppelreflexion | |
Umgekehrtes Fünffach | |
0,6 bis 17,3 mm | |
17,7 in. | |
10,4 kg |
Irisblende | |
Binokular Typ Siedentopf | |
50X, 100X, 200X, 400X | |
Panthera TEC POL Epi | |
20 mm | |
Blaufilter, Netzkabel, Staubabdeckung, Inbusschlüssel, einstellbarer Objektivrevolver-Schlüssel, HAL-Ersatzlampe, Kollisionstabelle, Schrauben, 4 Objektive | |
2 Jahre auf elektrische, 5 Jahre auf optische und mechanische Teile | |
410 x 300 x 450 mm | |
450 mm | |
110/240 V |