missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ BradyPrinter i7100 - EU mit Abziehfunktion und Applikator für Ampullen- und Röhrchenetiketten und Brady Workstation-Suite für die Laborkennzeichnung
Der BradyPrinter i7100 Thermotransfer-Tischdrucker für die Industrie ist ideal für Kunden geeignet, die zuverlässig hohe Volumen drucken müssen.
Marke: Brady™ 307659
6559.75 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21918" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Der industrielle BradyPrinter i7100 Thermotransfer-Tischdrucker ist ideal für Kunden, die zuverlässige Drucke in hohen Volumen benötigen.
- Automatisieren Sie die Kennzeichnung von Fläschchen und Röhrchen mit der Fläschchen-Etikettiervorrichtung, die in weniger als 2 Sekunden Etiketten druckt und auf Fläschchen und Röhrchen anbringt.
- Der Drucker wird mit der Brady Workstation Laboratory Identification Software Suite geliefert, mit der Sie sofort mit dem Entwurf professioneller Etiketten beginnen können.
- Diese Suite kombiniert häufig verwendete Software-Apps zur Erstellung von Labor-Identifikationsetiketten.
Spezifikation
Farbiger Touchscreen | |
252,00 mm | |
520,00 mm | |
Einfarbig | |
150,00 mm/s | |
AC-Netzteil |
Thermotransfer | |
288,00 mm | |
520,00 x 252,00 x 288,00 mm | |
Vial-Etikettenapplikator, ein EU-Netzkabel, 2 leere Farbbandkerne, ein USB-Kabel, eine Produkt-CD mit dem Treiber, dem Benutzerhandbuch in verschiedenen Sprachen, dem Konfigurations-/Einstellungshandbuch in Englisch und einem gedruckten Benutzerhandbuch in Englisch und Brady Workstation Laboratory ID Suite | |
600 dpi |