Learn More
Applied Biosystems™ QuantStudio™ 6 Pro Real-Time PCR System Erweitertes Garantiepaket
Ergänzt den Echtzeit-PCR-Arbeitsablauf (qPCR) um innovative intelligente Funktionen – alles auf einer kompakten Stellfläche.
Marke:  Applied Biosystems™ A47204
Additional Details : Gewicht : 50.00000kg
Artikelnummer. 17102126
  • 112790.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit Gesichtserkennung, Sprachbefehlen, Smart Help, Multiplex-Funktion, motorisierten austauschbaren Blöcken, vereinfachten Arbeitsabläufen, intuitiver Software und großer kapazitiver Touchscreen-Oberfläche. Das QuantStudio 6 Pro System bietet eine außergewöhnliche Reproduzierbarkeit bei minimaler Variation zwischen verschiedenen Wells und Instrumenten. Das System wurde für höchste Anwenderfreundlichkeit entwickelt und bietet hohe Qualität, ausgezeichnete Zuverlässigkeit und optimale Benutzererfahrung für Forscher, die im Labor intelligenter arbeiten möchten. Dieses Paket umfasst das QuantStudio 6 Pro Real-Time PCR System, die SmartStart Orientierung und eine erweiterte Garantie.
  • Einfacher und bequemer freihändiger Betrieb mit Gesichtsauthentifizierung und Sprachbefehlen
  • Weniger Fehler und manuelle Eingaben mit intelligentem qPCR-Arbeitsablauf und TaqMan Array-Platten mit RFID
  • Platzsparendes Format und unabhängiger Betrieb; Einrichtung, Start, Überwachung und Analyse direkt über den Touchscreen
  • Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten mit leicht austauschbaren Blöcken und drei verschiedenen Blocktypen
  • Erhöhte Produktivität durch Automatisierungskompatibilität für den 24-Stunden-Betrieb
  • Mit unserer cloudbasierten Plattform Connect können Sie jederzeit und überall auf Daten zugreifen, diese analysieren und teilen. Profitieren Sie vom Zugriff auf Echtzeit-Informationen, vom sicheren Datenspeicher und von der gemeinsamen Nutzung von Ergebnissen online.
  • Überwachen Sie Experimente mit der Instrument Connect Überwachungs-App aus der Ferne
  • Mit PC- und Mac-Betriebssystemen kompatible Design- und Analysesoftware
  • Kompatibel mit über 8 Millionen TaqMan Assays für Experimente zur Genexpression, genetischen Variation, Genregulation oder Proteinexpression
  • Entwickelt für ein einfaches und leistungsstarkes qPCR-Erlebnis. Die freihändige Bedienung ermöglicht dank Gesichtserkennung und Sprachsteuerung Benutzern schnellen und einfachen Zugriff auf ihre persönlichen Profile und Einstellungen, ohne dass sie ihre Handschuhe abnehmen müssen.
  • Mit integrierten RFID-Lesegeräten kann das QuantStudio 6 Pro System TaqMan Array-Platten mit RFID-Tags ausführen. Diese RFID-Tags vereinfachen die Datenverfolgung (mit integrierter Chargennummer, Verfallsdatum usw.) und reduzieren den Bedarf an manueller Dateneingabe mit vorinstalliertem Assay-Layout, Farbstoffinformationen und thermischem Protokoll. Durch die Automatisierung dieser Datenübertragung können Benutzer die Platte einfach laden und den Durchlauf starten — ganz ohne Dateneingabe.
  • Minimieren Sie Ausfallzeiten mit Premium-Serviceangeboten für das QuantStudio 6 Pro System. Mit Smart Help können Anwender den technischen Support direkt über den Touchscreen kontaktieren, ohne Dateien herunterladen oder Zeit am Telefon verbringen zu müssen. Erfahrene Techniker analysieren die Anfrage, reagieren entsprechend der Präferenz des Anwenders (Telefon oder E-Mail) und beheben das Problem so schnell wie möglich.
  • Die Connect-Plattform bietet Wissenschaftlern einen sicheren Ort zum Speichern, Analysieren und Freigeben von Daten. Applied Biosystems qPCR Analysemodule innerhalb der Plattform sind browserbasierte Software-Tools, die flexibel, schnell und einfach zu verwenden sind. Diese Softwaretools unterstützen eine Vielzahl von Analysen, einschließlich relativer Quantifizierung, Standardkurve, Schmelzkurvenanalyse (High Resolution Melting, HRM), Genotypisierung und Nachweis- oder Nichtnachweis-Analyse. Kompatibel mit Mac oder PC sowie den meisten Datentypen der Applied Biosystems Geräte.
  • Für den Austausch von 96-Well- (0,2 ml), 96-Well- (0,1 ml) und 384-Well-Blöcken. Das System wird mit einem Blocktyp geliefert, andere Blocktypen können separat erworben werden. Ein System, das TaqMan Array-Karten und Automatisierung unterstützt, finden Sie in unserem QuantStudio 7 Pro Real-Time PCR System. Für ultimative Flexibilität ist das QuantStudio 12K Flex Echtzeit-PCR-System geeignet, das auch TaqMan OpenArray-Platten aufnehmen kann.
  • Einfache Arbeitsabläufe, zuverlässige Assays und Reagenzien, verschiedene Formate und intuitive Software stehen für eine Reihe von Anwendungen zur Verfügung, einschließlich Genexpression, genetischer Variation und Genregulation.
  • Das OptiFlex System verfügt über sechs entkoppelte Anregungs- und Emissionsfilterkanäle mit 21 Filterkombinationen für maximale Multiplexing- und Chemikalien-Flexibilität und sorgt so für eine verbesserte Datengenauigkeit von Well zu Well und von Gerät zu Gerät.
  • Erkennen Sie Unterschiede in der Zielmenge, die bei Einzelplex-Reaktionen nur das 1,5-fache betragen, und erhalten Sie 10 Protokolle des linearen dynamischen Bereichs.
Spezifikation
Spezifikation
Austauschbar
QuantStudio™, ViiA™ 6-System
QuantStudio™
Raumtemperatur
96-Well-Platte
0,1 mL
Touchscreen