Learn More
JULABO™ CORIO™ CP-601 F Kühl-/Heizthermostat
Kältethermostate bieten eine verbesserte Pumpenleistung für einfache Temperieraufgaben bis 200 °C.
Marke:  JULABO™ 9013705
Additional Details : Gewicht : 38.50000kg
Artikelnummer. 16499339
  • 6610.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Modelle für interne und externe Anwendungen
  • Helles, weißes, gut ablesbares Display
  • Sehr leise
  • Einfaches Umschalten zwischen interner und externer Umwälzung
  • Externe Pumpenanschlüsse
  • Leistungsstarke und stufenlos einstellbare Druckpumpe
  • USB-Anschluss
  • RS232-Schnittstelle für die Online-Kommunikation
  • Die platzsparende Kühlschlange bietet mehr Platz im Badetank
  • Baddeckel und Ablasshahn im Lieferumfang enthalten
  • Herausnehmbares Belüftungsgitter
  • Kühlaggregat ohne Seitenschlitze
  • Klassifizierung III (FL) gemäß DIN 12876-1
Spezifikation
Spezifikation
5 bis 40°C
8 bis 10 l
8 bis 27 l/min
LED
2 kW
0,1 bis 0,7 bar
±0,03&Grad;C
Ja
22 x 15 x 20 cm
38,5 kg
PID1
0,6 kW bei 20°C
&Minus;35 bis 200&Grad;C
Ja
2 Verbindungsstücke mit Schlauchtülle für Schläuche mit 8 und 12 mm Innendurchmesser (Pumpenanschluss: M16x1 Außengewinde)
R449A
Ja
Max. 50 cST
46 x 36 x 74 cm