missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius Cubis™ II Precision Waage mit hoher Kapazität, MCE-Benutzeroberfläche

Die Cubis™ II Precision Waage mit hoher Kapazität bietet vollständig konfigurierbare Hardware, Software und Konnektivität

Marke:  Sartorius MCE36201S0-CEU


Additional Details : Gewicht : 16.15000kg

Artikelnummer. 16273272

  • 8570.00 CHF / 1 Einheit
Verfügbar ab: 19-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Monolithisches Wägesystem
  • Integrierte Klimasensoren
  • Einzelprobenhalter
  • Fehlerfreien Betrieb
  • Individuelle QApp-Workflows
  • Automatische Nivellierung über Motor
  • Vollständige End-to-End-Datenintegrität
  • Erfüllt die hohen Anforderungen der FDA 21 CFR Part 11
  • Integriertes Protokoll
  • Modernste Benutzerverwaltung
  • Hervorragender Kundendienst
  • Integriertes Status-Center
  • Integrierte Servicefunktionen
  • Vorbeugende Wartung nach akkreditierten Standards
  • TFT-Touchscreen-Bedienung mit gut ablesbarem Display und einfach zu bedienender Benutzeroberfläche
  • Software: Werkseitig installierte Grundausstattung für wichtige Wägeanwendungen
  • Bedienung über Touchtaste, berührungslos über IR-Sensor
    (Windschutz M) oder Gestensensor (optional), Lernfähigkeit
Spezifikation

Spezifikation

21 CFR TEIL 11 17025 USP 41
36,200 g
Waage und interne Kalibrierung
100 mg
Präzisionswaage mit hoher Kapazität
50/60 Hz
D-Sub-Stecker, 9-polig
Farb-Touchscreen
Aluminiumdruckguss, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl, Aluminiumverkleidung
1,5 s
100/240 V ±10%
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote