Learn More
Julabo™ Temperaturregelungssystem für PRESTO™ A45, äußerst dynamisch
Die PRESTO™ Geräte sind ideal für die Temperaturregelung des Reaktors, Prüfungen aller Arten von Substanzen und Temperatursimulationen – ausgelegt für eine hochpräzise Temperaturregelung und schnelle Temperaturänderungen.
Marke: Julabo™ 9420452
Beschreibung
Ideal für die Temperaturregelung des Reaktors, Tests für alle Arten von Substanzen oder Temperatursimulationen – PRESTO™ Einheiten sind für eine hochpräzise Temperaturregelung und schnelle Temperaturänderungen ausgelegt. Hocheffiziente Komponenten ermöglichen eine extrem schnelle Kompensation von exothermen und endothermen Reaktionen. Laboranwender profitieren von hohen Durchflussraten, konstantem Druck und einer kontrollierten Steigerung des Pumpendrucks. Ständige interne Überwachung und selbstschmierende Pumpen tragen zu einer langen Lebensdauer bei. Auf dem anwenderfreundlichen integrierten industriellen 5,7-Zoll-Touchscreen werden alle wichtigen Informationen übersichtlich und kompakt angezeigt.Für hochpräzise Anwendungen mit externer Temperaturzufuhr
Schnelles Beheizen und Abkühlen
Betriebstemperaturbereich: -45 bis 250 °C Temperaturstabilität: ±0,05 °C bis ±0,1 °C; Heizleistung: 6 kW; Kühlleistung (Medium Ethanol): 0,3 kW bei -40 °C; 1 kW bei -30 °C ; 1,8 kW bei -20 °C ; 2,6 kW bei -10 °C; 3,3 kW bei 0 °C; 3,5 kW bei 20 °C; 3,4 kW bei 200 °C; Abmessungen (B x L x H in cm): 53 x 66,5 x 126
Spezifikation
Integriertes Programmiergerät für 8 x 60 Schritte | |
PRESTO A45 | |
System zur Temperaturregelung/Verarbeitung | |
± 0,05 bis ± 0,1 °C |
-45 °C bis +250 °C | |
ICC-Temperatursteuerung | |
Industrieller 5,7-Zoll-TFT-Farb-Touchscreen | |
Für hochpräzise Anwendungen bei Außentemperaturen |