Learn More
Sartorius arium™ advance EDI-Wassersystem, ASTM-Typ 2
Das Sartorisu™ arium™ advance EDI Wassersystem liefert Wasser des Typs 2 von konstant hoher Qualität für Laborzwecke.
Marke:  Sartorius H2O-EDI-2-B
7315.00 CHF gültig bis 2024-07-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21657" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.20000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 14821382
  • 7700.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Das Reinwassersystem arium™ advance EDI liefert Typ-2-Wasser mit der besten Qualität bei einer Leistung von bis zu 10 l/h. Das System erreicht die höchsten Retentionsraten von Ionen bei optimaler Wasserausbeute und entfernt zuverlässig Oxidationsmittel, Schwermetallionen und Partikel aus Speisewasser. Das erzeugte Reinwasser wird in Bagtank-Systemen von arium™ gelagert. Wenn ein Sartopore™ 2 150-Endfilter im System verwendet wird, ist das Wasser praktisch frei von Mikroorganismen.
  • Innovative iJust-Technologie
  • Verwendet einzigartige Bagtank-Technologie mit Anschlüssen für Dosierpistolen
  • Anwenderfreundliche, einfache Anwendung
  • Einzigartige Vorfiltertechnologie mit Aktivkohle, phosphatfreiem Katalysator und 5 μm-Partikelfilter
Vorteile:
  • Geringer Wasserverbrauch
  • Erfüllt die Laboranforderungen von Kunden und spart Wartungszeit
  • Keine Gebrauchsanweisung erforderlich, intuitive Anwendung des Menüs
  • Reduziert hocheffizient Kolloide und Chlor, Oxidationsmittel, organische und wasserlösliche Schwermetalle
Anwendungen:
  • Mikrobiologische Medien und Reagenzien
  • Lösungen für die chemische Analyse und Synthese
  • Histologie
  • ELISA, RIA
  • Puffer und pH-Lösungen
  • Speisewasser für Laborgeräte wie Autoklaven, Glasreiniger, Luftbefeuchter, Wasserbäder usw.
Spezifikation
Spezifikation
0,2 bis 0,07 Produktwasser, weniger als 1.500 Speisewasser
Größer als 99 %
< 10
Typ 2
<50 Produktwasser, <1000 Speisewasser
35,6 °F bis 86 °F
Speisewasser für Laborgeräte wie Autoklaven, Glasreiniger, Luftbefeuchter, Wasserbäder usw.
Wand
4 bis 10
35,6 °F bis 95 °F
4
13,7 in.
19,7 in.
17,75 in.
57.3 lb.
100/240 V 50/60 Hz
50/60 Hz
Größer als 99 %
<1 CFU/1.000 ml
10 l/h
<5 bis 15 Produktwasser
EDI Elektrodeionisationswassersystem
2 °C° bis 30 °C°
80%
<1 ml
5 °C° bis 45 °C°
2 °C° bis 35 °C°
< 1
35 cm
50,1 cm
45,1 cm
26 kg
100/240 V