Learn More
Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Security mikrobiologische Inkubatoren
Heratherm Advanced Protocol Security mikrobiologische Inkubatoren bieten höchsten Probenschutz durch zusätzliche Funktionen, wie z.B. eine Dekontaminationsroutine bei 140 °C, eine abschließbare Inkubatortür mit Alarm für eingeschränkten Zugang und automatische Alarme für Über- und Untertemperatur.
Marke:  Thermo Scientific™ 51029338
12587.50 CHF gültig bis 2024-07-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21657" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 205.00000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12675306
  • 13250.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Security mikrobiologischen Inkubatoren bieten höchsten Probenschutz durch zusätzliche Funktionen, wie z. B. eine Dekontaminationsroutine bei 140 °C, eine abschließbare Inkubatortür mit Alarm für eingeschränkten Zugang und automatische Alarme für Über- und Untertemperatur. Die Modelle sind optional mit einer Edelstahl-Außenseite erhältlich, die leicht zu reinigen, robust und korrosionsbeständig ist und die hohen Anforderungen pharmazeutischer und klinischer Labore erfüllt.
Eigenschaften:
  • Doppelkonvektion für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten (außer für großvolumige Geräte)—Lüfterdrehzahl einstellbar von 0 bis 100 %
  • Moderne digitale Zeitschaltuhr für tägliche oder wöchentliche EIN/AUS-Zyklen
  • Leicht zu reinigender Innenraum aus Edelstahl (AISI 304)
  • Intuitive Anwenderoberfläche für die Temperatureinstellung
  • Großes, leicht ablesbares Vakuumfluoreszenz-Display
  • Optionaler Probensensor für eine genaue Anzeige der Probentemperatur auf dem Display
  • Abschließbare Tür mit Alarm für eingeschränkten Zugang (außer für großvolumige Geräte)
  • Außergewöhnlich kleine Stellfläche
Temperaturstabilität:
  • Großer Temperaturbereich von 5 °C über Umgebungstemperatur bis 105 °C—auch geeignet für Trocknungsanwendungen
  • Automatischer Über- und Untertemperaturalarm
  • Innere Glastür gestattet ungehinderte Sicht auf die Proben ohne Beeinträchtigung der Temperatur
140 °C Dekontaminationszyklus
  • Bei 140 °C werden kontaminierende Mikroorganismen — ähnlich wie bei der Sterilisation — innerhalb von sechs Stunden auf ein Minimum reduziert
  • Keine separate Autoklavierung von internen Anschlüssen erforderlich
  • Von einem akkreditierten Institut für Mikrobiologie zertifiziert
Bestellinformationen:
Die Produktverfügbarkeit kann von Land zu Land variieren.
Gewährleistung: 2 Jahre
Spezifikation
Spezifikation
24,79 cu. ft.
750 l; Außengehäuse aus Edelstahl; 230 V AC
Edelstahl
Edelstahl
Länderspezifisch
Mikrobiologischer Inkubator
±0,3 °C bei 37 °C
52,4 x 100,4 x 133,5 cm (20,6 x 39,5 x 52,6 in.)
30,3 in.
49,7 in.
126,1 cm
60,8 in.
154,5 cm
20,6 in.
452 lb.
230 V, 50/60 Hz
1600 w
50/60 Hz
Mikroprozessorsteuerung mit Vakuumfluoreszenzanzeige
702 L
Mechanische Konvektion
2 geliefert/ 39 max.
Raumtemperatur +5 bis 105 °C
±0,2 °C bei 37 °C
wöchentlich/Echtzeit/Stunde
77 x 126,1 x 154,5 cm (30,3 x 49,7 x 60,8 in.)
77 cm
39,5 in.
100,4 cm
52,6 in.
133,5 cm
52,4 cm
204 kg
230 V
7 A
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote
Sonderangebote
Serviceleistungen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.