Learn More
Thermo Scientific™ MaxQ™ HP Konsolenschüttler mit Inkubation und Kühlung
Diese inkubierten und gekühlten Konsolenschüttler sind mit einem Fußpedal und einem großen Sichtfenster ausgestattet und eignen sich für Schüttelanwendungen mit 4 und 6 l-Kolben.
Marke:  Thermo Scientific™ SHKE481HP
16147.15 CHF gültig bis 2024-07-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21657" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 288.00000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12632785
  • 28750.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 31-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ MaxQ™ HP Inkubierte und gekühlte Konsolenschüttler für große 4 l und 6 l Kolben. Diese Schüttler haben ein Fußpedal für die Öffnung des Inkubatordeckels und die bequeme Bedienung bei der Probenbeladung. Ein großes Sichtfenster im Inkubatordeckel ermöglicht das Beobachten der Proben, ohne die Inkubationsatmosphäre zu stören.
Merkmale:
  • Schüttler mit HEPA-Filtration für maximalen Schutz vor Verschmutzung
  • Ein gerichteter Luftstrom sorgt für optimale Temperaturkonstanz und ideale Wachstumsbedingungen
  • Die ergonomische Bauweise sorgt für bequemen Zugang und das Ablaufsystem an der Vorderseite erleichtert das Reinigen der Kammer
Mikroprozessorsteuerung:
  • Betriebstemperaturen: Inkubationsschüttler: 5 °C über Raumtemperatur bis 60 °C (41 °F bis 140 °F) bzw. Schüttler mit Inkubation/Kühlung: 4 °C bis 60 °C (39,2 °F bis 140 °F) in Schritten von 0,1 °C mit ±0,1 °C Regelung
  • Gleichzeitige Anzeige von Ist- und Sollwerten für Temperatur, Drehzahl und Zeit auf 20-stelligem Display mit Hintergrundbeleuchtung
  • Alphanumerische Statusmeldungen zum Zyklus
  • Menügesteuerte Programmierung für den schnellen, einfachen Zugriff auf alle Parameter
  • Akustische/optische Alarmmeldungen bei Über- und Untertemperatur gewährleisten optimalen Produktschutz
  • Akustische/optische Alarmmeldungen warnen bei zu hoher oder zu niedriger Drehzahl
Leistungsverhalten:
  • Einzigartiges HEPA-Filterungssystem
  • Der HEPA-Filter bietet eine Mindesteffizienz von 95 % bei von außen kommenden Schwebstoffpartikeln von 0,3 μm
  • Laminare Luftströmung durch die Kammer fördert die Temperaturkonstanz
  • Niedrige Temperaturen werden durch gefilterte, von vorn nach hinten strömende Luft aus dem Kühlsystem erreicht
Bauweise:
  • Leicht zu reinigender Innenraum aus nutfreiem, poliertem Edelstahl mit abgerundeten Ecken
  • Ablaufsystem mit Ventil vor der Kammer zum einfachen Ablassen von Flüssigkeiten
  • Deckel kann von Hand oder beim Beladen mit Gefäßen freihändig durch Drücken des Fußpedals geöffnet werden
  • Die Seiten und die Vorderfront sind ergonomisch abgeschrägt und erlauben im Kombination mit der in praktischer Zugriffshöhe angebrachten Plattform einen bequemen Zugriff auf die Kammer
  • Isolierglas-Fenster bietet einen 2,75 sq. ft. (0,3 m2) großen Sichtbereich
  • Durchführung (auf der Geräterückseite) für Sonden, CO2-Begasungshahn oder andere Ausstattungen
  • Optionaler Einlegeboden bietet zusätzlichen Platz
Bestellinformationen:
Plattform nicht im Lieferumfang enthalten.
Spezifikation
Spezifikation
2,5 cm (1 in.)
25 bis 525 U/min, ±1 U/min
230 V
8 A
Schüttler
UL, cUL, CE
41 °F bis 140 °F, 39,2 °F bis 140 °F
0,2 °C bei 37 °C (im Kolben)
21,1 in.
21,1 x 34,3 x 18,5 in., (53,6 x 87,1 x 47 cm)
40,4 in.
102,6 cm
30 in.
76,2 cm
45 in.
114,3 cm
45,7 cm
302 kg
288 kg
Konsolen-Orbitalschüttler für Bodenaufstellung mit Inkubation/Kühlung
0 % bei/unter 31 °C (87,8 °F)
Dauerbetrieb oder zeitgesteuert von 1 min bis 199 h 59 min
32 kg
230 V, 50 Hz
4°bis 60 °C
4-l-, 6-l-Kolben
71 lb.
CEE-7/7-Stecker
±0,1 °C
50 Hz
53,6 cm
30 x 45 x 40,4 in., (76,2 x 114,3 x 102,6 cm)
18,5 in.
47 cm
29,5 in.
74,9 cm
34,3 in.
87,1 cm
665 lb.
635 lb.
Digital
Konsolenschüttler mit Kühlung und Inkubation
DC bürstenlos
Sonderangebote
Serviceleistungen