Learn More
Thermo Scientific™ Teleshake 1536-8 Magnetischer Mikrotiterplattenschüttler
Thermo Scientific™ Teleshake 1536-8 Magnetische Mikrotiterplattenschüttler mit verschleißfreiem Magnetantrieb ermöglichen kraftvolle Resonanzschüttlungen bis zu 8500 Umdrehungen.
Marke:  Thermo Scientific™ 50101683
6222.50 CHF gültig bis 2024-07-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21657" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11859022
  • 6550.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Teleshake 1536-8 Magnetische Mikrotiterplattenschüttler mit verschleißfreiem Magnetantrieb ermöglichen kraftvolle Resonanzschüttlungen bis zu 8500 Umdrehungen. Sie sind für integrierte Schüttelanwendungen ferngesteuert und eignen sich für 1536- und 384-Well-Mikrotiterplatten.
  • Fernsteuerung
  • Kraftvolles Resonanzschütteln bis zu 8.500 U/min
  • Beschleunigung bis 40×G im Resonanzbereich mit einem Minimum an bewegten Massen, was zu einer geringen Übertragung von Schwingungen auf die jeweiligen Aufstellflächen führt
  • Der Teleshake 1536 LIFT hebt die Mikrotiterplatte um 8 mm an
  • Einfache Integration in automatisierte Systeme und Plattformen dank kleiner Stellfläche
  • Gleichzeitige Steuerung von bis zu 14 Schüttlern über RS-232-Schnittstelle
  • Schnelles und extrem leises Schütteln bei bis zu 40×G im Resonanzbereich
  • Einstellbare Amplitude von 0,1 bis 1 mm
  • Erhältlich mit Gewinden und Bohrungen für 6 oder 8 Positionierungswinkel zur Montage auf Roboter-Werkbänken
  • Elektromechanischer Mechanismus zum sicheren Verriegeln von Mikrotiterplatten
  • Der Teleshake 1536 LIFT bietet eine Hubfunktion, mit der die Mikrotiterplatte um 8 mm angehoben werden kann, um die Kompatibilität mit gängigen Roboterplatten-Handling-Systemen zu gewährleisten
Spezifikation
Spezifikation
4000 bis 8500 U/min
5°bis 40 °C
Schüttler
EU-Stecker
80 % bei 5 bis 40 °C.
230 V
0,1 bis 1 mm
Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC)
Teleshake 1536-8
1
Sonderangebote
Serviceleistungen