Learn More
Sartorius arium™ Pro ASTM TYPE 1 Reinstwassersystem, Tischgerät
Ein arium™ Pro ASTM-TYP 1 Reinstwassersystem stellt eine sinnvolle Ergänzung für Ihr Labor zur Herstellung von Wasser des ASTM-Typs 1 für ausschlaggebende Analysen wie HPLC, PCR, Antikörperproduktion, Vorbereitung von Zellkulturmedien oder Elektrophoresen dar.
Marke:  Sartorius H2OPRO-DI-T
6042.00 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23276" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.20000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11745006
  • 6360.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Arium pro Serie besteht aus flexiblen Systemen mit Gerätekonfigurationen, die speziell auf die Anwendungen zugeschnitten werden können und ein hervorragendes Kosten-Nutzen-Verhältnis aufweisen. Alle Systeme erfüllen und übertreffen die ASTM Typ 1-Wasserqualität und gewährleisten die besten, reproduzierbaren Ergebnisse. Pro Stunde kann ein Arium pro bis zu 120 l Reinstwasser mit einer Leitfähigkeit von 0,055 μS/cm (18,2 Megaohm/cm bei 25 °C) und gleichbleibend hoher Qualität liefern. Wenn ein Sartopore° 2 150 Endfilter verwendet wird, liefert Arium pro Reinstwasser, das praktisch frei von Mikroorganismen ist.
  • Je nach Anwendungsanforderungen sind verschiedene Konfigurationen erhältlich
  • Integriertes Tischdesign
  • Optimierte Komponenten und Kassettenmaterialien mit Topdown-Flow-Technologie
  • Optionale, integrierte UV-Lampe (185/254 nm) zur Eliminierung von Bakterien und organischen Stoffen, gesteuert durch zuverlässige TOC-Überwachung
  • Display mit Touch-aktivierten Funktionen und intuitiver Menüführung
  • Integrierte Echtzeitüberwachung und Datenanzeige: Leitwert, Gesamtwasserverbrauch, Druckregler
  • PIN-geschützter Zugriff auf Grundeinstellungen /Service
  • Praktischer SD-Kartensteckplatz
  • Das System kann je nach den täglichen Arbeitsanforderungen ausgewählt werden
  • Garantiert eine lange Lebensdauer und optimale Wasseraufbereitung
  • Zuverlässige Wasserqualität gewährleistet reproduzierbare Ergebnisse
  • Einfache Bedienung, keine Bedienungsanleitung erforderlich
  • Optimale Kontrolle des konstanten Wasserflusses und gleichbleibende Wasserqualität ohne zusätzliche Kosten
  • Verhindert Bedienungsfehler des Anwenders
  • Unterstützt die zuverlässige Aufzeichnung wichtiger Daten
Hinweis: Filter nicht im Lieferumfang enthalten; separat erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
ASTM
<1 CFU/1.000 ml
Bis zu 2 l/min
<5 Produktwasser, <50 Speisewasser
35,6 °F bis 86 °F
Allgemein
Reinstwassersystem (Filter nicht im Lieferumfang enthalten; separat erhältlich)
<1 ml
130
5 °C° bis 45 °C°
2 °C° bis 35 °C°
13,7 in.
19,37 in.
17,75 in.
59.5 bis 63.9 lbs.
100/240 V 50/60 Hz
50/60 Hz
18,2 Meg-Ohm/cm
120 l Reinstwasser
Typ 1
Arium Pro ASTM Typ 1 UltraPure DI Tischwassersystem
2 °C° bis 30 °C°
80%
Arbeitsfläche
4 bis 10
Adsorption durch sphärische Aktivkohle, Deionisierung, optionale Endpartikel und sterile Filtration
35,6 °F bis 95 °F
< 1
35 cm
49,2 cm
45,1 cm
27 bis 29 kg
100/240 V