Learn More
Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Security mikrobiologische Inkubatoren
Heratherm Advanced Protocol Security mikrobiologische Inkubatoren bieten höchsten Probenschutz durch zusätzliche Funktionen, wie z.B. eine Dekontaminationsroutine bei 140 °C, eine abschließbare Inkubatortür mit Alarm für eingeschränkten Zugang und automatische Alarme für Über- und Untertemperatur.
Marke:  Thermo Scientific™ 51028137
4531.83 CHF gültig bis 2024-07-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21657" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 56.00000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10600231
  • 5175.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Security mikrobiologischen Inkubatoren bieten höchsten Probenschutz durch zusätzliche Funktionen, wie z. B. eine Dekontaminationsroutine bei 140 °C, eine abschließbare Inkubatortür mit Alarm für eingeschränkten Zugang und automatische Alarme für Über- und Untertemperatur. Die Modelle sind optional mit einer Edelstahl-Außenseite erhältlich, die leicht zu reinigen, robust und korrosionsbeständig ist und die hohen Anforderungen pharmazeutischer und klinischer Labore erfüllt.
  • Dual-Konvektion für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten (außer für großvolumige Geräte) – Lüfterdrehzahl von 0 bis 100 % verstellbar
  • Moderne digitale Zeitschaltuhr für tägliche oder wöchentliche EIN/AUS-Zyklen
  • Leicht zu reinigender Innenraum aus Edelstahl (AISI 304)
  • Großer Temperaturbereich von 5 °C über Umgebungstemperatur bis 105 °C , auch geeignet für Trocknungsanwendungen
  • Temperaturgleichförmigkeit von ±0,6 °C (Lüfter aus) und zwischen ±0,2 °C und 0,4 °C (Lüfter volle Drehzahl, gemessen bei 37 °C)
  • Temperaturstabilität von ±0,1 °C (gemessen bei 37 °C)†
  • Automatischer Über- und Untertemperaturalarm
  • Intuitive Anwenderoberfläche für die Temperatureinstellung
  • Große, leicht ablesbare Vakuumfluoreszenz-Anzeige
  • Optionaler Probensensor für eine genaue Anzeige der Probentemperatur auf dem Display
  • Innere Glastür gestattet ungehinderte Sicht auf die Proben ohne Beeinträchtigung der Temperatur
  • Abschließbare Tür mit Alarm für eingeschränkten Zugang (außer für großvolumige Geräte)
  • Außergewöhnlich kleine Stellfläche
†Bei dem Wert wird davon ausgegangen, dass der Lüfter ausgeschaltet ist. Bei voller Drehzahl beträgt die Gleichförmigkeit ±0,2 °C (51028069/51028264, 51028136/51028541), ±0,3 °C (51028070/51028535, 51028137/51028542) und ±0,4 °C (51028111/51028327, 51028138/51028543)
140 °C-Dekontaminationszyklus
  • Bei 140 °C werden kontaminierende Mikroorganismen — ähnlich wie bei der Sterilisation — innerhalb von sechs Stunden auf ein Minimum reduziert
  • Keine separate Autoklavierung von internen Anschlüssen erforderlich
  • Von einem akkreditierten Institut für Mikrobiologie zertifiziert
Bestellinformationen:
Die Verfügbarkeit dieses Artikels ist landesspezifisch.
Spezifikation
Spezifikation
3,67 cu. ft.
100 l; Außengehäuse aus beschichtetem Stahl; 230 V AC
Doppelkonvektion
2 geliefert/ 16 max.
Raumtemperatur +5 bis 105 °C
±0,1 °C
wöchentlich/Echtzeit/Stunde
56,5 x 64 x 82 cm (22,2 x 25,2 x 32,3 in.)
56,5 cm
18,3 in.
46,4 cm
23,9 in.
60,8 cm
36,8 cm
56 kg
230 V
6,1 A
Mikroprozessorsteuerung mit Vakuumfluoreszenzanzeige
104 L
Beschichteter Stahl
Länderspezifisch
Mikrobiologischer Inkubator
±0,6 °C (Lüfter aus)
36,8 x 46,4 x 60,8 cm (14,5 x 18,3 x 23,9 in.)
22,2 in.
25,2 in.
64 cm
32,3 in.
82 cm
14,5 in.
123 lb.
230 V, 50/60 Hz
1390 w
50/60 Hz
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote
Sonderangebote
Serviceleistungen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.