Learn More
Corning™ Wiederverwendbar Gaszufuhranschlüsse
Zur Überführung von Gasen während der Zellkultur in größere Spinnerflaschen mit senkrechten Seitenarmen
393.88 CHF - 662.01 CHF
Spezifikation
Verschlussfarbe | Orange |
---|---|
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Für Kolben mit vertikalem Seitenhals |
Enthält | PET-Einsatz, Viton O-Ringe, 45 mm-Dichtkappe aus Polypropylen, Edelstahl Röhrchen, Noryl Muttern, integrierte Ferrulen |
Anzahl pro Karton | 1/Karton |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Schlauch | Beschreibung | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Schlauch | Beschreibung | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10173822
|
Corning™
4519-104 |
0.31 und 0.63 cm | 2 Röhrchen, Bauart des Röhrchens: Gerade | Anschlussstück für Gaszufuhr und Belüftung |
662.01 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10762583
|
Corning™
4519-100 |
0.31 cm | 1 Röhrchen, Bauart des Röhrchens: Gerade | Anschlussstück für Gaszufuhr |
393.88 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10572223
|
Corning™
4519-102 |
0.63 cm | 1 Röhrchen, Bauart des Röhrchens: Gerade | Anschlussstück für Gaszufuhr |
414.78 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Zusammen mit Sondenanschlüssen und Anschlüssen für die Medienhandhabung können Spinnerkolben als Bioreaktoren eingesetzt werden
- Bestehend aus PET-Einsatz mit Viton™ O-Ring und 45 mm-Dichtkappe aus Polypropylen
- Die Edelstahlrohre werden durch Noryl™ Muttern mit integrierten Ferrulen gehalten
- Vollständig autoklavierbar
Spezifikation
Orange | |
Für Kolben mit vertikalem Seitenhals | |
1/Karton | |
GL45 | |
Wiederverwendbar | |
Schraubverschluss |
Polypropylen | |
PET-Einsatz, Viton O-Ringe, 45 mm-Dichtkappe aus Polypropylen, Edelstahl Röhrchen, Noryl Muttern, integrierte Ferrulen | |
1/Packung | |
Autoklavierbar | |
Unsteril | |
45 mm (ca.) |