Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ ProcartaPlex Rat Antikörper-Isotypisierungspanel (6-plex)
Ideale Lösung für die Beurteilung mehrerer Protein-Biomarker in einer einzigen Probe. Entdecken Sie unser breites Portfolio an vorkonfigurierten Panels und kombinierbaren Einzelanalyten.
Marke: Invitrogen™ EPX060-30123-901
Includes:
- Ratten-Isotypisierung-Standardmischung
- Ratten-Isotypisierung-Bead-Mischung
- Ratten-Isotypisierung-Detektionsantikörpermischung
- Lesepuffer
- Waschpuffer (10x)
- Universeller Assay-Puffer (10x)
- Nachweisantikörper-Verdünnungsmittel
- 8-Röhrchenstreifen für PCR
- Klebefolie
- Greiner Mikrotiterplatte, schwarz, 96 Wells
Beschreibung
- Quantifizierung mehrerer Ziele in Überständen von Zellen/Gewebekulturen, Serum und Plasma
- Unsere Assays wurden für die Verwendung mit den Luminex MAGPIX™, Luminex100, Luminex200 oder Bio-Rad Bio-Plex-Analysatoren entwickelt
- Dieses Kit enthält keine Multiscreen-Filterplatte
- Es wird empfohlen,-Proben zu verdünnen, wenn in Serum oder Plasma gemessen wird
- Der empfohlene Verdünnungsfaktor für die Probe beträgt 1:40,000
Spezifikation
96 Tests | |
Multiplex-Immunassays | |
Zellkulturüberstand, Plasma, Serum |
Ratte | |
IgA, IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG2c, IgM | |
Serum, Plasma: 25 μl; CCS: 50 μl |