Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ ProcartaPlex Mouse Leptin Simplex
Ideale Lösung für die Beurteilung mehrerer Protein-Biomarker in einer einzigen Probe. Entdecken Sie unser breites Portfolio an vorkonfigurierten Panels und kombinierbaren Einzelanalyten.
Marke:  Invitrogen™ EPX01A-26036-901
Artikelnummer. 15592317
  • 374.00 CHF / 96 Tests
Verfügbar ab: 15-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes:
  • konzentrierte magnetische Beads, die mit monoklonalen Antikörpern gegen Maus-Leptin beschichtet sind
  • Maus-Leptin-Standard (gefriergetrocknet)
  • Biotin-Konjugat (50x) monoklonaler Antikörper gegen Maus-Leptin
Beschreibung
Beschreibung
  • Quantifizierung mehrerer Ziele in Überständen von Zellen/Gewebekulturen, Serum und Plasma
  • ProcartaPlex Assays verwenden die Luminex™ xMAP-Technologie für den Multi-Analyt-Nachweis von sezernierten Proteinen, einschließlich Zytokinen, Chemokinen, Wachstumsfaktoren und anderen Proteinen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
96 Tests
Multiplex-Immunassays
Serum, Plasma: 25 μl; CCS: 50 μl
Maus
Zellkulturüberstand, Plasma, Serum
Fettleibigkeitsfaktor, Obese-Protein