Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ ProcartaPlex Human TIM-3 (CD366) Simplex
Ideale Lösung für die Beurteilung mehrerer Protein-Biomarker in einer einzigen Probe. Entdecken Sie unser breites Portfolio an vorkonfigurierten Panels und kombinierbaren Einzelanalyten.
Marke: Invitrogen™ EPX01A-12219-901
Includes:
- konzentrierte magnetische Beads, die mit monoklonalen Antikörpern gegen humanes TIM-3 (CD366) beschichtet sind
- humaner TIM-3 (CD366)-Standard (gefriergetrocknet)
- Biotin-Konjugat (50x) monoklonaler Antikörper gegen humanes TIM-3 (CD366)
Beschreibung
- Quantifizierung mehrerer Ziele in Überständen von Zellen/Gewebekulturen, Serum und Plasma
- ProcartaPlex Assays verwenden die Luminex™ xMAP-Technologie für den Multi-Analyt-Nachweis von sezernierten Proteinen, einschließlich Zytokinen, Chemokinen, Wachstumsfaktoren und anderen Proteinen
Spezifikation
96 Tests | |
Multiplex-Immunassays | |
Zellkulturüberstand, Plasma, Serum | |
HAVCR2, T-Zellimmunoglobulin und Mucin-domänenhaltiges Protein 3 |
Human | |
CD366 (TIM3) | |
Serum, Plasma: 25 μl; CCS: 50 μl |