Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ ProcartaPlex Human SAA Simplex
Ideale Lösung für die Beurteilung mehrerer Protein-Biomarker in einer einzigen Probe. Entdecken Sie unser breites Portfolio an vorkonfigurierten Panels und kombinierbaren Einzelanalyten.
Marke:  Invitrogen™ EPX01A-12136-901
Artikelnummer. 15552247
  • 374.00 CHF / 96 Tests
Verfügbar ab: 15-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes:
  • konzentrierte magnetische Beads, die mit monoklonalen Antikörpern gegen humanes SAA beschichtet sind
  • humaner SAA-Standard (gefriergetrocknet)
  • Biotin-Konjugat (50x) monoklonaler Antikörper gegen humanes SAA
  • Universeller Assay-Puffer (10x)
Beschreibung
Beschreibung
  • Quantifizierung mehrerer Ziele in Überständen von Zellen/Gewebekulturen, Serum und Plasma
  • ProcartaPlex Assays verwenden die Luminex™ xMAP-Technologie für den Multi-Analyt-Nachweis von sezernierten Proteinen, einschließlich Zytokinen, Chemokinen, Wachstumsfaktoren und anderen Proteinen
  • Es wird empfohlen, SAA-Proben zu verdünnen, wenn in Serum oder Plasma gemessen wird
  • Der empfohlene Verdünnungsfaktor für die Probe beträgt 1:200
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
96 Tests
Multiplex-Immunassays
Serum, Plasma: 25 μl; CCS: 50 μl
Human
Zellkulturüberstand, Plasma, Serum
Serumamyloid-A-Protein