Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ ProcartaPlex Human Leptin Simplex
Ideale Lösung für die Beurteilung mehrerer Protein-Biomarker in einer einzigen Probe. Entdecken Sie unser breites Portfolio an vorkonfigurierten Panels und kombinierbaren Einzelanalyten.
Marke: Invitrogen™ EPX01A-12039-901
Includes:
- konzentrierte magnetische Beads, die mit monoklonalen Antikörpern gegen humanes Leptin beschichtet sind
- humaner Leptin-Standard (gefriergetrocknet)
- Biotin-Konjugat (50x) monoklonaler Antikörper gegen humanes Leptin
Beschreibung
- Quantifizierung mehrerer Ziele in Überständen von Zellen/Gewebekulturen, Serum und Plasma
- ProcartaPlex Assays verwenden die Luminex™ xMAP-Technologie für den Multi-Analyt-Nachweis von sezernierten Proteinen, einschließlich Zytokinen, Chemokinen, Wachstumsfaktoren und anderen Proteinen
Spezifikation
96 Tests | |
Multiplex-Immunassays | |
Serum, Plasma: 25 μl; CCS: 50 μl |
Human | |
Zellkulturüberstand, Plasma, Serum | |
Fettleibigkeitsfaktor, Obese-Protein |